Principaux documents
244643
Sigma-Aldrich
Tin(II) oxide
≤60 micron particle size, powder, 97%
100 G
97,00 $
500 G
384,00 $
97,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
97,00 $
500 G
384,00 $
About This Item
Formule linéaire :
SnO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.71
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
97,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for analytical purposes
Essai
97%
Forme
powder
Taille des particules
≤60 micron
Chaîne SMILES 
O=[SnH2]
InChI
1S/O.Sn
Clé InChI
QHGNHLZPVBIIPX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Tin(II) oxide (SnO) is a metal oxide with wide applications in superconductivity, photovoltaics, optoelectronics as an anode, coating substrate, Schottky diode, and catalyst.[1][2]
Application
Tin(II) oxide has been used in the synthesis of nanofiber optic force transducer as a probe to study the mechanical phenomena in biomolecular systems.[3]
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Nanoscale fiber-optic force sensors for mechanical probing at the molecular and cellular level
Shi Y, et al.
Nature Protocols, 13(11), 2714-2739 (2018)
A new efficient chiral catalyst system. Combined use of tin (II) oxide, trimethylsilyl triflate and chiral diamine in the asymmetric aldol reaction.
Mukaiyama T, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 7, 1147-1150 (1990)
Hydrolysis of bis (dimethylamido) tin to tin (II) oxyhydroxide and its selective transformation into tin (II) or tin (IV) oxide.
Khanderi J, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 427, 27-32 (2015)
Influence of magnesium doping on the structural and optical properties of tin (II) oxide thin films deposited by electron beam evaporation
Ali SM, et al.
Materials Science in Semiconductor Processing, 16(3), 899-904 (2013)
Tin (II) oxide: structure refinement and thermal expansion.
Pannetier J and Denes G.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 36(11), 2763-2765 (1980)