Principaux documents
340847
Sigma-Aldrich
2-(3-Chlorophenyl)ethylamine
97%
Synonyme(s) :
3-Chlorophenethylamine
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CH2CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.549 (lit.)
pb
111-113 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
chloro
Chaîne SMILES 
NCCc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H10ClN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4-5,10H2
Clé InChI
NRHVNPYOTNGECT-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(3-Chlorophenyl)ethylamine (3-Chlorophenethylamine) was used in preparation of phenylacetaldehyde by a proton abstraction process.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Amine oxidases.
Knowles PF and Dooley DM.
Metal Ions in Biological Systems, 30, 361-361 (1994)