Principaux documents
243736
Sigma-Aldrich
2-(2-Chlorophenyl)ethylamine
95%
Synonyme(s) :
2-Chlorophenethylamine
10 G
217,00 $
217,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
217,00 $
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CH2CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.62
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
217,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.551 (lit.)
pb
120 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
chloro
Chaîne SMILES 
NCCc1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H10ClN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2
Clé InChI
RZBOMSOHMOVUES-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(2-Chlorophenyl)ethylamine was used in the synthesis of polymer bound BOC substituted sulfamides[1].
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
W Weyler
Archives of biochemistry and biophysics, 255(2), 400-408 (1987-06-01)
The reaction of 2-chloro-2-phenylethylamine with monoamine oxidase B was investigated to study the mechanism of this enzyme and its inactivation by this compound. 2-Chloro-2-phenylethylamine is a substrate with a Km of 30 microM and a turnover number of 80 min-1
Solid-phase synthesis of sulfamides.
Esteve C and Vidal B.
Tetrahedron Letters, 43(6), 1019-1021 (2002)
Daniel B Straus et al.
ACS nano, 14(3), 3621-3629 (2020-03-03)
We report a family of two-dimensional hybrid perovskites (2DHPs) based on phenethylammonium lead iodide ((PEA)2PbI4) that show complex structure in their low-temperature excitonic absorption and photoluminescence (PL) spectra as well as hot exciton PL. We replace the 2-position (ortho) H