Principaux documents
340219
Sigma-Aldrich
5,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid
96%
Synonyme(s) :
5,6-Dichloronicotinic acid, 5,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H3Cl2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.00
Beilstein:
383740
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Pf
164-168 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cnc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-3(6(10)11)2-9-5(4)8/h1-2H,(H,10,11)
Clé InChI
RNRLTTNKVLFZJS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
5,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid is a dihalonicotinic acid.
Application
5,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid (5,6-Dichloronicotinic acid) was used in the preparation of 5-chloro-6-iodonicotinic acid by iodine displacement.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Some 2, 5-and 5, 6-dihalonicotinic acids and their precursors. IV.
Setliff FL and Lane JE.
Journal of Chemical and Engineering Data, 21(2), 246-247 (1976)