339997
(S)-(−)-Methyl p-tolyl sulfoxide
99%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −145°, c = 2 in acetone
Pureté optique
ee: 99% (HPLC)
Pf
75-77 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)S(C)=O
InChI
1S/C8H10OS/c1-7-3-5-8(6-4-7)10(2)9/h3-6H,1-2H3/t10-/m0/s1
Clé InChI
FEVALTJSQBFLEU-JTQLQIEISA-N
Catégories apparentées
Application
- Optically active β-disulfoxides by reacting with arenesulfinic esters via formation of α-sulfinylcarbanion.
- α-substituted N-hydroxylamines by treating with nitrones via preparation of (S)-(-)-methyl p-tolyl sulfoxide anion.
- 2-O-benzyl-3,4-O-isopropylidene-L-erythrose by one-carbon homologation of 2,3-O-isopropylidene-L-glyceraldehyde.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable