Key Documents
339814
Sigma-Aldrich
(R)-α-Methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
(R)-1-(4-Nitrophenyl)ethylamine hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4CH(CH3)NH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.64
Numéro Beilstein :
3701567
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Activité optique
[α]25/D +6.0°, c = 1 in 0.05 M NaOH
Pf
248-250 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.C[C@@H](N)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10N2O2.ClH/c1-6(9)7-2-4-8(5-3-7)10(11)12;/h2-6H,9H2,1H3;1H/t6-;/m1./s1
Clé InChI
CZQQGVFHLSBEDV-FYZOBXCZSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable