413801
Zirconium acetate solution
in dilute acetic acid
Synonyme(s) :
Acetic acid, zirconium salt
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Composition
Zr, 15.0-17.0% gravimetric
Pertinence de la réaction
core: zirconium
Concentration
in dilute acetic acid
Densité
1.279 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CC(=O)O[Zr](OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.Zr/c4*1-2(3)4;/h4*1H3,(H,3,4);/q;;;;+4/p-4
Clé InChI
MFFVROSEPLMJAP-UHFFFAOYSA-J
Catégories apparentées
Application
- a zirconium based precursor for the development of zirconia coatings
- a stabilizer for colloidal solutions, controlled growth of ice crystals, water proofing, and flame retardant treatments
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.