Principaux documents
333948
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) butoxide solution
80 wt. % in 1-butanol
Synonyme(s) :
Tetrabutyl zirconate solution
About This Item
Formule linéaire :
Zr(OC4H9)4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.68
Beilstein:
4132649
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solution
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: zirconium
reagent type: catalyst
Concentration
80 wt. % in 1-butanol
Indice de réfraction
n20/D 1.466
Densité
1.049 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCCCO[Zr](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Zr/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
Clé InChI
BSDOQSMQCZQLDV-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in an unconventional method to prepare a gel of CeO2-stabilized zirconia polycrystals that have promising applications as protective coatings of steel and ferrous alloys.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
100.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
DiMaggio, R. et al.
Chemistry of Materials, 10, 3839-3839 (1998)