Principaux documents
S168599
4-{[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]OXY}BUTYL 4-METHYLBENZENESULFONATE
AldrichCPR
50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C18H22O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.5
Numéro MDL:
37,90 $