Key Documents
338486
Sigma-Aldrich
(3-Bromopropyl)triethylammonium bromide
technical grade, ~80%
About This Item
Formule linéaire :
Br(CH2)3N(C2H5)3Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Pureté
~80%
Pf
137-139 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Br-].CC[N+](CC)(CC)CCCBr
InChI
1S/C9H21BrN.BrH/c1-4-11(5-2,6-3)9-7-8-10;/h4-9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
FNKGNRUAIHVWNL-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable