241059
Bromure de tétraéthylammonium
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
Bromure de TEA
114,00 $
About This Item
114,00 $
Produits recommandés
Qualité
reagent
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
99%
Forme
crystals
dilution
(for general lab use)
Impuretés
1% triethylamine hydrobromide
pH
6.5 (100 g/L)
Pf
285 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[Br-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.BrH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
- Tetraethylammonium bromide (TEAB) catalyzes the synthesis of thioesters by the oxidative coupling of aldehydes or alcohols with thiols or disulfides.[1]
- It is used as a catalyst, along with o-iodoxybenzoic acid (IBX), in the oxidation of sulfides to sulfoxides[2] and primary carboxamides to one-carbon dehomologated nitriles.[3]
- TEAB can also be used as an organic template to synthesize zeolite beta.[4]
Informations légales
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
361.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
183 °C - closed cup