337110
2-Fluoro-4-methylaniline
99%
Synonyme(s) :
2-Fluoro-p-toluidine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.533 (lit.)
Point d'ébullition
70-71 °C/7 mmHg (lit.)
Densité
1.108 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(N)c(F)c1
InChI
1S/C7H8FN/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,9H2,1H3
Clé InChI
ZQEXBVHABAJPHJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup