Documents
222100
Sigma-Aldrich
4-(Hexyloxy)aniline
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5OC6H4NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.29
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Point d'ébullition
155-158 °C/5 mmHg (lit.)
Pf
43-45 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCOc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C12H19NO/c1-2-3-4-5-10-14-12-8-6-11(13)7-9-12/h6-9H,2-5,10,13H2,1H3
Clé InChI
DJRKHTCUXRGYEU-UHFFFAOYSA-N
Application
4-(Hexyloxy)aniline was used in the synthesis of 4-hydroxy-4′-hexyloxyazobenzene.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
T A Meyer et al.
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 74(5), 766-771 (1991-09-01)
We have devised a method to quantitate the nitrosamine, 2-ethylhexyl-4-(N-methyl-N-nitrosoamino) benzoate (NPABAO), in commercial products containing the sunscreen ingredient, Padimate O. The method involves a minimum of cleanup steps to afford a nonaqueous extract from product emulsions suitable for analysis
George SM and Kim J.
Bull. Korean Chem. Soc., 30(5), 1143-1146 (2009)