Principaux documents
336955
Sigma-Aldrich
Tri-tert-butylphosphine
90%, technical grade
Synonyme(s) :
P(t-Bu)3
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)3C]3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.32
Beilstein:
1738613
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
technical grade
Essai
90%
Capacité de réaction
reaction type: Cross Couplings
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
pb
102-103 °C/13 mmHg (lit.)
Pf
30-35 °C (lit.)
Densité
0.834 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H27P/c1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9/h1-9H3
Clé InChI
BWHDROKFUHTORW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F
Point d'éclair (°C)
-17 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Minseon Kong et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(12) (2020-12-19)
The leakage and volatilization of liquid electrolytes limit the commercialization of dye-sensitized solar cells (DSCs). As solid-state (ss) hole-transporting materials, free from leakage and volatilization, biscarbazole-based polymers with different molecular weights (PBCzA-H (21,200 g/mol) and PBCzA-L (2450 g/mol)) were applied