336521
4,4-Dimethyl-2-cyclopenten-1-one
99%
866,00 $
About This Item
866,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.457 (lit.)
pb
158 °C (lit.)
Densité
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES
CC1(C)CC(=O)C=C1
InChI
1S/C7H10O/c1-7(2)4-3-6(8)5-7/h3-4H,5H2,1-2H3
Clé InChI
YVFVCSCZJJGBAK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46 °C - closed cup