333476
Tin(IV) fluoride
Synonyme(s) :
Tin tetrafluoride
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: tin
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES
F[Sn](F)(F)F
InChI
1S/4FH.Sn/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Clé InChI
YUOWTJMRMWQJDA-UHFFFAOYSA-J
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable