Principaux documents
457183
Sigma-Aldrich
Ammonium hexafluorostannate
≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Diammonium hexafluorostannate, Diammonium tin hexafluoride
5 G
134,00 $
134,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
134,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)2SnF6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.76
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
134,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for analytical purposes
Essai
≥99.99% trace metals basis
Forme
crystalline
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: tin
Impuretés
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
Chaîne SMILES 
[NH4+].[NH4+].F[Sn--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.2H3N.Sn/h6*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;+4/p-4
Clé InChI
UWWCEQYTGCAXHS-UHFFFAOYSA-J
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zeng Chen et al.
Nanoscale research letters, 11(1), 295-295 (2016-06-15)
SnO2 nanosheet-structured films were prepared on a fluorine-doped tin oxide (FTO) substrate using ZnO nanosheet as template. The as-prepared SnO2 nanosheets contained plenty of nano-voids and were generally vertical to the substrate. TiO2 nanoparticles were homogeneously deposited into the intervals