Principaux documents
330531
Sigma-Aldrich
Sodium 1-naphthalenesulfonate
technical grade, 80%
Synonyme(s) :
1-Naphthalenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H7NaO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.22
Numéro Beilstein :
3639038
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Pureté
80%
Forme
powder
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H8O3S.Na/c11-14(12,13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;/h1-7H,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
Clé InChI
HIEHAIZHJZLEPQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium 1-naphthalenesulfonate was employed as a detection reagent to investigate ion-pair high-performance liquid chromatographic retention behavior of copper(II)-1-oxa-4,7,10,13-tetraazacyclopentadecane complex. It was also employed as a stationary liquid phase for resolution of dichlorophenol isomers by GC.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Gas-liquid chromatographic resolution of free dichlorophenol isomers on new stationary liquid phases.
Ono, A., and Y. Masuda.
Chromatographia, 17(12), 691-692 (1983)
Ion-Pair High-Performance Liquid Chromatographic Retention Behavior of Copper (II)-1-Oxa-4, 7, 10, 13-tetraazacyclopentadecane Complex.
Chung Y, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 62(3), 336-343 (1999)