Principaux documents
N6885
Sigma-Aldrich
2-naphtalènesulfonate de sodium
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Acide 2-naphtalènesulfonique sodium salt
25 G
121,00 $
121,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
121,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H7NaO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.22
Beilstein:
3659024
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
121,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O3S.Na/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10;/h1-7H,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
Clé InChI
YWPOLRBWRRKLMW-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elodie Alinat et al.
Electrophoresis, 36(14), 1555-1563 (2015-03-31)
This work focuses on the development of a CE method allowing, for the first time, the simultaneous separation of the underivatized first seven cellodextrin oligomers (glucose, cellobiose, cellotriose, cellotetraose, cellopentaose, cellohexaose, and celloheptaose), with a view to analyze the hydrolysates