Principaux documents
198188
Sigma-Aldrich
1,5-Hexanediol
99%
Synonyme(s) :
1,5-Dihydroxyhexane, 1-Methyl-1,5-pentanediol, Hexan-1,5-diol, Hexane-2,6-diol
1 G
134,00 $
5 G
453,00 $
134,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
134,00 $
5 G
453,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)(CH2)4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
134,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
pb
89-91 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CC(O)CCCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-6(8)4-2-3-5-7/h6-8H,2-5H2,1H3
Clé InChI
UNVGBIALRHLALK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Surface tension and binding constants were studied for 1,5-hexanediol[1].
Application
  • Metadynamics of polyalcohol dehydration in water: This study provides insights into the dehydration mechanisms of polyalcohols like 1,5-Hexanediol, relevant for understanding their behavior in aqueous environments, useful for drug delivery systems and biomedical applications (Ruiz-Barragan et al., 2015).
  • Direct Copolymerization of CO2 and Diols: This research explores the copolymerization of CO2 with diols including 1,5-Hexanediol, pointing to sustainable polymer production methods that are crucial for material science (Tamura et al., 2016).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Effect of temperature on the surface tension of diluted aqueous solutions of 1, 2-hexanediol, 1, 5-hexanediol, 1, 6-hexanediol and 2, 5-hexanediol.
Fluid Phase Equilibria, 258(1), 67-72 (2007)