Documents
436429
Sigma-Aldrich
Lutetium(III) nitrate hydrate
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Lutetium nitrate hydrate (Lu(NO3 )3 .xH2O), Lutetium trinitrate hydrate
About This Item
Formule linéaire :
Lu(NO3)3·xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.98 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
crystals and lumps
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: lutetium
Impuretés
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Chaîne SMILES 
[Lu+3].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Lu.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
Clé InChI
XZBUOUZGWUJJES-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Articles
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.