Principaux documents
325899
Sigma-Aldrich
Scandium(III) acetate hydrate
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Acetic acid scandium hydrate, Scandium acetate hydrate
1 G
222,00 $
222,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
222,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CO2)3Sc · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.09 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
222,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
powder, crystals or chunks
Pertinence de la réaction
core: scandium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
O.CC(=O)O[Sc](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.H2O.Sc/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);1H2;/q;;;;+3/p-3
Clé InChI
WAUFOVXMMKWBAE-UHFFFAOYSA-K
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable