Principaux documents
325880
Sigma-Aldrich
Samarium(III) sulfate octahydrate
99.9% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
Sm2(SO4)3 · 8H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
733.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
for analytical purposes
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: samarium
Impuretés
≤2000 ppm Total rare earth impurities (ICP)
Densité
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.O.O.[Sm+3].[Sm+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.8H2O.2Sm/c3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h3*(H2,1,2,3,4);8*1H2;;/q;;;;;;;;;;;2*+3/p-6
Clé InChI
SICAFVHZPBSARB-UHFFFAOYSA-H
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable