Principaux documents
325651
Sigma-Aldrich
Europium(III) sulfate hydrate
99.9% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
Eu2(SO4)3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
592.12 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Composition
Degree of hydration, ~8
Chaîne SMILES 
O.[Eu+3].[Eu+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O