Principaux documents
324639
Sigma-Aldrich
1,2-Bis[(dimethylamino)dimethylsilyl]ethane
96%
Synonyme(s) :
1,1′-Ethylenebis(N,N,1,1-tetramethylsilanamine), 1,4-Bis(dimethylamino)-1,1,4,4-tetramethyl-1,4-disilabutane, 2,5-Bis(dimethylamino)-2,5-dimethyl-2,5-disilahexane
About This Item
Formule linéaire :
[-CH2Si(CH3)2N(CH3)2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.51
Beilstein:
4366167
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.446 (lit.)
pb
101-103 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)[Si](C)(C)CC[Si](C)(C)N(C)C
InChI
1S/C10H28N2Si2/c1-11(2)13(5,6)9-10-14(7,8)12(3)4/h9-10H2,1-8H3
Clé InChI
MRAAXSSHMOFDJR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter