Principaux documents
224057
Sigma-Aldrich
1-Chloro-4-fluorobenzene
98%
25 G
87,10 $
87,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
87,10 $
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4F
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.55
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
87,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.495 (lit.)
pb
129-130 °C (lit.)
Pf
−27-−26 °C (lit.)
Densité
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
fluoro
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H4ClF/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
Clé InChI
RJCGZNCCVKIBHO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
84.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
29 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
David J Kemp et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 20(18), 12503-12516 (2018-05-01)
The vibrations of the ground state cation (X[combining tilde]2B1) of para-chlorofluorobenzene (pClFB) have been investigated using zero-electron-kinetic-energy (ZEKE) spectroscopy. ZEKE spectra were recorded using different vibrational levels of the S1 state as intermediate levels, for which assignments were put forward
Asha Lal et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 24(2), 231-236 (2008-02-14)
A new extraction and cleanup procedure with gas chromatography was developed for the sensitive determination of acephate, dimethoate, malathion, diazinon, quinalphos, chlorpyrifos, profenofos, alpha-endosulfan, beta-endosulfan, chlorothalonil and carbaryl using 1-chloro-4-fluorobenzene as an internal standard in fruits and vegetables. Several extracting