Principaux documents
323276
Sigma-Aldrich
N-(Benzyloxycarbonyl)hydroxylamine
99%
Synonyme(s) :
N-Z-Hydroxylamine, Benzyl N-hydroxycarbamate
5 G
63,90 $
25 G
260,00 $
63,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
63,90 $
25 G
260,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OCONHOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.16
Beilstein:
1074034
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
63,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Pf
65-70 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
phenyl
Chaîne SMILES 
ONC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO3/c10-8(9-11)12-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,11H,6H2,(H,9,10)
Clé InChI
PQBSPTAPCMSZAA-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Danuta Gillner et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(22), 6350-6352 (2009-10-14)
The dapE-encoded N-succinyl-L,L-diaminopimelic acid desuccinylase (DapE) is a critical bacterial enzyme for the construction of the bacterial cell wall. A screen biased toward compounds containing zinc-binding groups (ZBG's) including thiols, carboxylic acids, boronic acids, phosphonates and hydroxamates has delivered a