Principaux documents
318736
Sigma-Aldrich
Bromocresol Purple solution
0.04 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
5′,5′′-Dibromo-o-cresolsulfonephthalein sodium salt
100 ML
34,10 $
500 ML
73,30 $
34,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
34,10 $
500 ML
73,30 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H15Br2NaO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
562.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
34,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Concentration
0.04 wt. % in H2O
pH
5.2-6.8, yellow-green to purple
Densité
0.991 g/mL at 25 °C
λmax
590 nm
ε (coefficient d'extinction)
≥60000 at 584-590 nm in 10 mM NaOH
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].Cc1cc(cc(Br)c1O)\C(=C2/C=C(C)C(=O)C(Br)=C2)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H16Br2O5S.Na/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21;/h3-10,24-25H,1-2H3;/q;+1/p-1
Clé InChI
WNOIORUCCYNQPE-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Bromocresol purple (BCP) is an organic dye[1] and a pH indicator.[2] It changes from yellow (pH 5.2) to purple (6.8).[2] BCP reacts with ammonia to yield ammonium salt. Hence, it can be used as an ammonia sensing probe.[1]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Handbook of Acid-Base Indicators (2007)
Optical fiber ammonia sensing probes using reagent immobilized porous silica coating as transducers
Tao S, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 115(1), 158-163 (2006)