MAK125
BCP Albumin Assay Kit
sufficient for 250 colorimetric tests
Synonyme(s) :
Bromocresol Purple Albumin Assay
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 250 colorimetric tests
Méthode de détection
colorimetric
Maladie(s) pertinente(s)
genitourinary disorders; gastrointestinal diseases
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... ALB(213)
mouse ... ALB(11657)
rat ... ALB(24186)
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
Adéquation
Principe
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable