Documents
311421
Sigma-Aldrich
Acide perchlorique
70%, 99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
PCA
About This Item
Formule linéaire :
HClO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
6.8 mmHg ( 25 °C)
Pureté
70%
99.999% trace metals basis
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Densité
1.664 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
Clé InChI
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
L′acide perchlorique peut servir :      
  •   De milieu réactionnel dans des réactions d′oxydation.       
  • De réactif pour la préparation d′électrolytes du type polymères fluorés à base de poly(vinylidènefluorure-cohexafluoropropylène) (PVDF-HFP) dans des applications de piles à combustible.        
  • De dopant dans la préparation d′un catalyseur du type polyaniline fonctionnalisée par de l′acide perchlorique (HClO4/PANI) destiné à la synthèse de benzothiazoles 2-substitués par une réaction de condensation entre du o-aminothiophénol et des aldéhydes.
L′acide perchlorique (HClO4) peut être utilisé dans la préparation :
  • D′acide perchlorique supporté par de la silice (HClO4-SiO2), qui sert de catalyseur à la diacylation géminée d′aldéhydes, ainsi qu′à la synthèse d′amidoalkyl naphthols, de carbamates primaires et d′imidazoles tétrasubstitués.
  • D′acide perchlorique supporté sur de l′alumine (Al2O3-HClO4), qui sert de catalyseur à la synthèse de α-(α-amidobenzyl)-β-naphthols.
  • D′un catalyseur du type Fe3O4@SiO2-HClO4, servant à la synthèse de dérivés d′1,4-dihydropyridine.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Perchloric acid-doped polyaniline as an efficient and reusable catalyst for the synthesis of 2-substituted benzothiazoles
Abdollahi-Alibeik M, et al.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 184(12), 3182-3190 (2009)
Vander Voort GF, et al.
Metallography, Principles and Practice By George F. Vander Voort null
Preparation of 1, 4-dihydropyridine derivatives using perchloric acid adsorbed on magnetic Fe3O4 nanoparticles coated with silica
Shafiee M, et al.
Current Nanoscience , 9(2), 197-201 (2013)
Kinetics of oxidation of pantothenic acid by chloramine-T in perchloric acid and in alkaline medium catalyzed by OsO4: A mechanistic approach
Jagadeesh RV
International Journal of Chemical Kinetics, 37(4), 201-210 (2005)
Silica supported perchloric acid (HClO4-SiO2): an efficient reagent for the preparation of primary carbamates under solvent-free conditions
Modarresi-Alam AR, et al.
Tetrahedron, 63(36), 8723-8726 (2007)