317519
Methyl 2-acetamidoacrylate
98%
382,00 $
About This Item
382,00 $
Produits recommandés
Essai
98%
pb
104 °C/8 mmHg (lit.)
Pf
50-52 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)C(=C)NC(C)=O
InChI
1S/C6H9NO3/c1-4(6(9)10-3)7-5(2)8/h1H2,2-3H3,(H,7,8)
Clé InChI
SMWNFFKPVLVOQQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup