Principaux documents
730130
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(trifluoromethyl)acrylate
contains <50 ppm 4-Hydroxy-TEMPO as stabilizer, 97%
Synonyme(s) :
MTFMA
5 G
634,00 $
634,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
634,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H5F3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
634,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
liquid
Contient
<50 ppm 4-Hydroxy-TEMPO as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.359
Densité
1.262 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)C(=C)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5F3O2/c1-3(4(9)10-2)5(6,7)8/h1H2,2H3
Clé InChI
GTRBXMICTQNNIN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
73.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22.8 °C - closed cup