Principaux documents
316849
Sigma-Aldrich
4-Picoline-(methyl-d3)
98 atom % D
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6D3H4N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5045 (lit.)
pb
~145 °C (lit.)
Densité
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])c1ccncc1
InChI
1S/C6H7N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3/i1D3
Clé InChI
FKNQCJSGGFJEIZ-FIBGUPNXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup