Documents
316660
Sigma-Aldrich
Ethyl trans-4-bromocinnamate
98%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4CH=CHCO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.596 (lit.)
Point d'ébullition
180 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
1.359 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)\C=C\c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C11H11BrO2/c1-2-14-11(13)8-5-9-3-6-10(12)7-4-9/h3-8H,2H2,1H3/b8-5+
Clé InChI
YOOKYIPLSLPRTC-VMPITWQZSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup