Principaux documents
31546
Sigma-Aldrich
N,N-Diacetyl-O-methylhydroxylamine
≥95.0%
Synonyme(s) :
N-Acetyl-N-methoxyacetamide, N-Methoxydiacetamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.13
Numéro Beilstein :
3537117
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Pureté
≥95.0%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Indice de réfraction
n20/D 1.447
Densité
1.12 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CON(C(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c1-4(7)6(9-3)5(2)8/h1-3H3
Clé InChI
HWZKQIRJZPOEQF-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of benzamide derivatives as rally available antitumor agents
  • Synthesis of hydroxyethylamine (HEA) BACE-1 inhibitors
  • Acetylation of amines (acetylating agent)
Autres remarques
Chemoselective acetylating agent for prim. amines in the presence of sec. amines and alcohols
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Y. Kikigawa et al.
Tetrahedron Letters, 31, 243-243 (1990)