Principaux documents
311219
Sigma-Aldrich
Dibenzyl dicarbonate
92%
Synonyme(s) :
Dibenzyl pyrocarbonate, Z2O
About This Item
Formule linéaire :
(CO2CH2C6H5)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.28
Numéro Beilstein :
4324796
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
92%
Forme
solid
Pf
29-32 °C (lit.)
Densité
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
carbonate
phenyl
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(OCc1ccccc1)OC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H14O5/c17-15(19-11-13-7-3-1-4-8-13)21-16(18)20-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Clé InChI
FHRRJZZGSJXPRQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for the introduction of the Z-protecting group in amino acids and other amines.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Tetrahedron, 44, 5563-5563 (1988)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1905-1905 (1988)