309206
Rhodium(III) nitrate solution
~10 % (w/w) (Rh in >5 wt. % HNO3)
Synonyme(s) :
Aqueous rhodium nitrate, Rhodium trinitrate, Rhodium(3+)trinitrate
531,00 $
About This Item
531,00 $
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
≥5.0% (NaOH basis (wt% HNO3, titration))
~10 % (w/w) (Rh in >5 wt. % HNO3)
Chaîne SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
Clé InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- The saga of rhodium (III) nitrate complexes and their speciation in solution: An integrated experimental and quantum chemical study of rhodium(III) nitrate complexes in solution (SN Vorobyeva et al., 2022).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable