Documents
83750
Sigma-Aldrich
Nitrate de rhodium(III) hydrate
~36% rhodium (Rh) basis
Synonyme(s) :
Rhodium trinitrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
N3O9Rh · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.92 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Concentration
~36% Rh
Chaîne SMILES 
O.[Rh+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.H2O.Rh/c3*2-1(3)4;;/h;;;1H2;/q3*-1;;+3
Clé InChI
QKLCKVVKVHCMIC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le nitrate de rhodium(III) est un composé cristallin largement utilisé en catalyse, en électroplacage et dans l'industrie du verre.
Application
Le nitrate de rhodium(III) hydraté peut être utilisé comme précurseur :
  • pour synthétiser des catalyseurs dopés au Rh destinés à diverses transformations chimiques.
  • avec du nitrate de fer(III) nonahydraté pour synthétiser des catalyseurs de réaction d'hydrogénation à base de Fe–Rh/TiO2.
  • pour synthétiser un catalyseur bimétallique de Rh/Co destiné à l'hydroformylation de l'éthène pas association de nitrate de rhodium(III) hydraté et de Co(NO3)2.6H2O.
  • pour l'électrodéposition simultanée de Cu et de Rh à partir d'une solution aqueuse de nitrate.
Conditionnement
Flacon en verre à fond plat. Le produit se trouve dans un micro-insert conique à l'intérieur du flacon.
Pictogrammes
Flame over circleCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
The effect of Fe?Rh alloying on CO hydrogenation to C2+ oxygenates
Robert M. Palomino, et al.
Chinese Journal of Catalysis, 329, 87-94 (2015)
The role of rhodium in the mechanism of the water-gas shift over zirconia supported iron oxide
Hakeem AA, et al.
J. Catal., 313, 34-45 (2014)
Insights into the Bimetallic Effects of a RhCo Catalyst for Ethene Hydroformylation: Experimental and DFT Investigations
Ning Huang, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 59, Ning Huang-Ning Huang (2020)
A study of Cu-Rh electrodeposition
Dimitra Anastasiadou, et al.
ChemElectroChem, 10, e202200842-e202200842 (2023)
Effect of rhodium on the water-gas shift performance of Fe2O3/ZrO2 and CeO2/ZrO2: Influence of rhodium precursor.
Hakeem AA,et al.
Catalysis Today, 242, 168-177 (2015)