308153
N-Propyl-1,3-propanediamine
99%
91,50 $
About This Item
91,50 $
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4451 (lit.)
pb
169 °C (lit.)
Densité
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CCCNCCCN
InChI
1S/C6H16N2/c1-2-5-8-6-3-4-7/h8H,2-7H2,1H3
Clé InChI
OWKYZAGJTTTXOK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter