Principaux documents
307319
Sigma-Aldrich
N,N-Diphenylacetamide
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CON(C6H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Essai
99%
pb
130 °C/0.02 mmHg (lit.)
Pf
100-103 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2