Principaux documents
305804
Sigma-Aldrich
(1R)-(+)-2,10-Camphorsultam
98%
Synonyme(s) :
(+)-10,2-Camphorsultam, (+)-exo-10,2-Bornanesultam, (1R,5S)-10,10-Dimethyl-3-thia-4-azatricyclo[5.2.1.01,5]decane 3,3-dioxide, L-2,10-Camphorsultam
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H17NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.31
Numéro Beilstein :
4675755
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D +32°, c = 5 in chloroform
Pf
185-187 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)C2CC[C@@]13CS(=O)(=O)N[C@H]3C2
InChI
1S/C10H17NO2S/c1-9(2)7-3-4-10(9)6-14(12,13)11-8(10)5-7/h7-8,11H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-,10-/m0/s1
Clé InChI
DPJYJNYYDJOJNO-NRPADANISA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable