Principaux documents
308196
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorophenyl isocyanate
97%
1 G
96,90 $
5 G
393,00 $
96,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
96,90 $
5 G
393,00 $
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
96,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4928 (lit.)
pb
60 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
22-25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
isocyanate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1cccc(F)c1N=C=O
InChI
1S/C7H3F2NO/c8-5-2-1-3-6(9)7(5)10-4-11/h1-3H
Clé InChI
YXHDLKWTPVMIOH-UHFFFAOYSA-N
Application
2,6-Difluorophenyl isocyanate may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup