Documents
305286
Sigma-Aldrich
1,2,3,4,5-Pentaphenyl-1,3-cyclopentadiene
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C35H26
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
254-256 °C (lit.)
Solubilité
pyridine: soluble 5 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Chaîne SMILES 
c1ccc(cc1)C2C(c3ccccc3)=C(c4ccccc4)C(c5ccccc5)=C2c6ccccc6
InChI
1S/C35H26/c1-6-16-26(17-7-1)31-32(27-18-8-2-9-19-27)34(29-22-12-4-13-23-29)35(30-24-14-5-15-25-30)33(31)28-20-10-3-11-21-28/h1-25,31H
Clé InChI
YGLVWOUNCXBPJF-UHFFFAOYSA-N
Application
1,2,3,4,5-Pentaphenyl-1,3-cyclopentadiene (PPCP) was used as dopant:
  • for poly(3-alkylthiophene) diodes to enhance their electroluminescence efficiency
  • in the preparation of monodisperse and highly fluorescent silica nanoparticles
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Enhancement of electroluminescence efficiency in poly (3-alkylthiophene) by doping of dye molecules.
Ohmori Y, et al.
Synthetic Metals, 85(1), 1241-1242 (1997)
A facile and general approach for the synthesis of fluorescent silica nanoparticles doped with inert dyes.
Mu X, et al.
Mu X, et al.
Chinese Science Bulletin, 56(31), 3242-3246 (2011)