Principaux documents
303127
Sigma-Aldrich
Triton X-405, reduced
reduced
Synonyme(s) :
Polyoxyethylene (40) isooctylcyclohexyl ether
25 G
840,00 $
840,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
840,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C94H188O41
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1974.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
840,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Pf
48-50 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O(CCOCCOCCOCCO)CCOCCOCCOc1ccc(cc1)C(CC(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
Clé InChI
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
G E Tiller et al.
Analytical biochemistry, 141(1), 262-266 (1984-08-15)
The ultraviolet-light absorption and fluorescence of Triton X-100 were virtually eliminated by hydrogenation to its reduced cyclohexyl analog, RTX-100. The critical micelle concentration of RTX-100 was 12% higher than that of Triton X-100. RTX-100 and Triton X-100 were quite similar
J Fernandez et al.
Analytical biochemistry, 201(2), 255-264 (1992-03-01)
A procedure for the generation and isolation of internal peptide fragments for less than 10 micrograms of protein bound to either polyvinylidene difluoride (PVDF) or nitrocellulose membranes after electrophoretic transfer from sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gels (SDS-PAGE) is presented. This technique