302538
3-Cyanobenzoyl chloride
99%
82,60 $
About This Item
82,60 $
Produits recommandés
Essai
99%
pb
125-129 °C/11 mmHg (lit.)
Pf
42-44 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
nitrile
Chaîne SMILES
ClC(=O)c1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H4ClNO/c9-8(11)7-3-1-2-6(4-7)5-10/h1-4H
Clé InChI
RPESZQVUWMFBEO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges