301620
3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid
97%
Synonyme(s) :
β,β′-Dibromoisobutyric acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
98-101 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)C(CBr)CBr
InChI
1S/C4H6Br2O2/c5-1-3(2-6)4(7)8/h3H,1-2H2,(H,7,8)
Clé InChI
QQZJWQCLWOQDQV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges