Documents
301337
Sigma-Aldrich
Ethyl 3,5-dinitrobenzoate
99%
About This Item
Formule linéaire :
(O2N)2C6H3CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
94-95 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H8N2O6/c1-2-17-9(12)6-3-7(10(13)14)5-8(4-6)11(15)16/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
IBQREHJPMPCXQA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ethyl 3,5-dinitrobenzoate forms charge transfer spectra with n-alkane solutions containing hexakis(n-hexyloxy)triphenylene. Nuclear magnetic resonance spectra of ethyl 3,5-dinitrobenzoate was studied.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
The mechanism of action of ethanolamine deaminase. I. Studies with isotopic hydrogen and oxygen.
B M Babior
The Journal of biological chemistry, 244(2), 449-456 (1969-01-25)
Aggregates of hexakis (n-hexyloxy) triphenylene self-assemble in dodecane solution: intercalation of (-)-menthol 3, 5-dinitrobenzoate induces formation of helical structures.
Gallivan JP and Schuster GB.
The Journal of Organic Chemistry, 60(8), 2423-2429 (1995)