Documents
300810
Sigma-Aldrich
Tetrahydro-2-(2-propynyloxy)-2H-pyran
98%
Synonyme(s) :
(2-Propynyloxy)tetrahydropyran, (±)-Tetrahydro-2-(2-propynyloxy)-2H-pyran, 1-(2′-Tetrahydropyranyloxy)-2-propyne, 1-(Tetrahydro-2H-pyranyloxy)-2-propyne, 1-(Tetrahydropyranyloxy)prop-2-yne, Oct-2-yne-1-ol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.458 (lit.)
Point d'ébullition
63-65 °C/9 mmHg (lit.)
Densité
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C#CCOC1CCCCO1
InChI
1S/C8H12O2/c1-2-6-9-8-5-3-4-7-10-8/h1,8H,3-7H2
Clé InChI
HQAXHIGPGBPPFU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The anion formed by metalation at the acetylenic carbon reacts with a variety of electrophiles.
Application
Tetrahydro-2-(2-propynyloxy)-2H-pyran was used in preparation of 1,3-dienyl acetal.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
138.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59 °C - closed cup
Aldrichimica Acta, 19, 9-9 (1986)
A facile synthetic method of a-quaternary-?, ?-unsaturated aldehydes via the stereoselective 1, 4-elimination and a-regioselective Ferrier reaction
Tayama E and Hashimoto R
Tetrahedron Letters, 48(45), 7950-7952 (2007)