349364
Platinum
foil, thickness 0.025 mm, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Platinum black, Platinum element
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
foil
Résistivité
10.6 μΩ-cm, 20°C
Épaisseur
0.025 mm
Point d'ébullition
3827 °C (lit.)
Pf
1772 °C (lit.)
Densité
21.45 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clé InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Quantité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.