297984
Methyl trans-3-(4-methoxyphenyl)glycidate
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
69-71 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)[C@H]1O[C@@H]1c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C11H12O4/c1-13-8-5-3-7(4-6-8)9-10(15-9)11(12)14-2/h3-6,9-10H,1-2H3/t9-,10+/m1/s1
Clé InChI
CVZUMGUZDAWOGA-ZJUUUORDSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable